Merck
ENAH304634D2
Enamine
1-[3-(difluoromethoxy)benzoyl]piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.25
MDL番号:
Iupac Name
difluoromethyl 3-(1-piperazinylcarbonyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C12H14F2N2O2/c13-12(14)18-10-3-1-2-9(8-10)11(17)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,12,15H,4-7H2
InChI Key
MPPUIWBILXEFCS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36866
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)