Merck
ENAH30462EFE
Enamine
N-[(3,4-difluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.2
MDL番号:
Iupac Name
N-(3,4-difluorobenzyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-9-4-1-7(5-10(9)12)6-13-8-2-3-8/h1,4-5,8,13H,2-3,6H2
InChI Key
PXNJWDCDMJFGMR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33141