Merck
ENAH30462E59
Enamine
(1-methoxypropan-2-yl)[(2-methylphenyl)methyl]amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.29
MDL番号:
Iupac Name
1-methoxy-N-(2-methylbenzyl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19NO/c1-10-6-4-5-7-12(10)8-13-11(2)9-14-3/h4-7,11,13H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
IBQJRTAAPFIEHG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32725