Merck
ENAH3046246E
Enamine
3-(4-hydroxyphenyl)adamantane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.34
Iupac Name
3-(4-hydroxyphenyl)-1-adamantanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H20O3/c18-14-3-1-13(2-4-14)16-6-11-5-12(7-16)9-17(8-11,10-16)15(19)20/h1-4,11-12,18H,5-10H2,(H,19,20)
InChI Key
VOIFCTZBZXPLPQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26002
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)