Merck
ENAH3046025A
Enamine
4-oxocyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.16
MDL番号:
Iupac Name
4-oxocyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H10O5/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h5-6H,1-3H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
LPGRDDHUKZNRMC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187288
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)