Merck
ENAH3045D1B4
Enamine
N-[(4-bromothiophen-2-yl)methyl]-4-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
Iupac Name
N-[(4-bromo-2-thienyl)methyl]-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C11H9BrFNS/c12-8-5-11(15-7-8)6-14-10-3-1-9(13)2-4-10/h1-5,7,14H,6H2
InChI Key
BLDFZLWENTZEJL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-165653