Merck
ENAH3045C609
Enamine
[(2-bromo-5-chlorophenyl)methyl](3-methoxypropyl)amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.6
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-bromo-5-chlorobenzyl)-3-methoxy-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H15BrClNO/c1-15-6-2-5-14-8-9-7-10(13)3-4-11(9)12/h3-4,7,14H,2,5-6,8H2,1H3
InChI Key
FRSMWDJJBOUUFY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-162321