Merck
ENAH3045C0E0
Enamine
3-[(thian-3-yl)amino]propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-ylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H17NOS/c10-5-2-4-9-8-3-1-6-11-7-8/h8-10H,1-7H2
InChI Key
GHDBFSVZHUJWDP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-161016
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)