Merck
ENAH3045AA53
Enamine
ethyl 2-amino-2-(oxolan-3-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl amino(tetrahydro-3-furanyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-2-12-8(10)7(9)6-3-4-11-5-6/h6-7H,2-5,9H2,1H3
InChI Key
SRJQMYIGTOXOGE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148783