Merck
ENAH3045A700
Enamine
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.17
MDL番号:
Iupac Name
3-azabicyclo[3.1.1]heptane-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-7(10)6-4-1-5(6)3-8-2-4/h4-6,8H,1-3H2,(H,9,10)
InChI Key
CHNUPIXQOUGTML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-147163
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)