Merck
ENAH304596A1
Enamine
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.09
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,3-dichloro-4-hydroxyphenyl)butan-1-one
Inchi Code
1S/C10H10Cl2O2/c1-2-3-7(13)6-4-5-8(14)10(12)9(6)11/h4-5,14H,2-3H2,1H3
InChI Key
MRAKITVQDPSLMI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138031
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)