Merck
ENAH30457767
Enamine
2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]cyclohex-1-ene-1-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.35
MDL番号:
Iupac Name
2-[(4-methylphenyl)sulfanyl]-1-cyclohexene-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H16OS/c1-11-6-8-13(9-7-11)16-14-5-3-2-4-12(14)10-15/h6-10H,2-5H2,1H3
InChI Key
URQYWSYKPFLFBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12495