Merck
ENAH30453221
Enamine
2-chloro-N-(3,5-dichloro-6-methylpyridin-2-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.51
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-dichloro-6-methyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7Cl3N2O/c1-4-5(10)2-6(11)8(12-4)13-7(14)3-9/h2H,3H2,1H3,(H,12,13,14)
InChI Key
JHRCHPNFKWSWAK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04606