Merck
ENAH30368516
Enamine
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.5
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-bromo-2-fluoropyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H2BrClFNO2S/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)12(7,10)11/h1-2H
InChI Key
LYGTXNLHGLCTGC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699490
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)