Merck
ENAH3035EC2D
Enamine
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.88
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromophenyl)dichlorophosphane
Inchi Code
1S/C6H4BrCl2P/c7-5-3-1-2-4-6(5)10(8)9/h1-4H
InChI Key
STMZGEUMJGFEPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6503877