Merck
ENAH3035E824
Enamine
tert-butyl 4-formyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.23
MDL番号:
mp
57-62
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-5-4-8(6-11)7-12/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
DVBLBDAWCCNBLU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499331
Melting Point
57-62
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499331
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)