Merck
ENAH3035E778
Enamine
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.26
MDL番号:
Iupac Name
5-formyl-4-methylthiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7NO3S2/c1-4-2-6(12(7,9)10)11-5(4)3-8/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChI Key
AXRWQRLIKNISOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498385