Merck
ENAH3035E73D
Enamine
tert-butyl N-{2-formylbicyclo[4.1.0]heptan-2-yl}carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (2-formylbicyclo[4.1.0]heptan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-13(8-15)6-4-5-9-7-10(9)13/h8-10H,4-7H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
NYJIPAYHFZIPKD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498025
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6498025