Merck
ENAH3035E44C
Enamine
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.65
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-chlorophenoxy)butanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10ClNO/c11-9-4-3-5-10(8-9)13-7-2-1-6-12/h3-5,8H,1-2,7H2
InChI Key
MQFQUIIIMDMFLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6492681