Merck
ENAH3035E375
Enamine
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.18
MDL番号:
Iupac Name
1-bromo-6-(tert-butoxy)hexane
Inchi Code
1S/C10H21BrO/c1-10(2,3)12-9-7-5-4-6-8-11/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
TXCMHTLKKDFPMC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494213
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)