Merck
ENAH3035E214
Enamine
N,N-dimethyl-5-azaspiro[3.4]octan-7-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.18
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dimethyl-5-azaspiro[3.4]octan-7-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2.2ClH/c1-11(2)8-6-9(10-7-8)4-3-5-9;;/h8,10H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LCAWDHOJKMWVIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493255
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6493255