Merck
ENAH3035DF7D
Enamine
rac-(1R,5S,6S,7R)-7-aminobicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1S,5R,6R,7S)-7-aminobicyclo[3.2.0]heptan-6-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(4)7(6)9;/h4-7,9H,1-3,8H2;1H/t4-,5+,6-,7+;/m0./s1
InChI Key
RAHMVTGXWKLNSC-DABREVLYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491241
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6491241
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)