Merck
ENAH3035DDE6
Enamine
3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
264.69
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H9FN4.ClH/c13-9-3-1-8(2-4-9)12-16-15-11-6-5-10(14)7-17(11)12;/h1-7H,14H2;1H
InChI Key
WYTBSNCCXVUSQL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487627
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487627