Merck
ENAH3035DC88
Enamine
2-fluoro-3-formylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.14
MDL番号:
Iupac Name
2-fluoro-3-formylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H6FNO2/c9-7-5(4-11)2-1-3-6(7)8(10)12/h1-4H,(H2,10,12)
InChI Key
SKMPOVXBFBIDEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472756
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472756