Merck
ENAH3035D69A
Enamine
4-(chloromethyl)oxane-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
159.62
MDL番号:
Iupac Name
4-(chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H10ClNO/c8-5-7(6-9)1-3-10-4-2-7/h1-5H2
InChI Key
JANYHOUCPCKUGQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2992395