Merck
ENAH3035D4AE
Enamine
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5^{8}.2^{5}]pentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.28
MDL番号:
Iupac Name
1,4,9-trioxa-12-azadispiro[4.2.5(8).2(5)]pentadecane
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-3-11(14-7-8-15-11)4-2-10(1)9-12-5-6-13-10/h12H,1-9H2
InChI Key
OVYZOMNGUHFTCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)