Merck
ENAH3035D3FA
Enamine
4,8-dichloro-7-methoxypyrido[4,3-d]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.05
MDL番号:
Iupac Name
4,8-dichloro-7-methoxypyrido[4,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C8H5Cl2N3O/c1-14-8-5(9)6-4(2-11-8)7(10)13-3-12-6/h2-3H,1H3
InChI Key
NQEGCHRWOKXVHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725037
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725037