Merck
ENAH2C5585DB
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-10-5-2-7-3-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
BVGYZFUEJVLOHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913