Merck
ENAH2C558574
Enamine
tert-butyl 4a-amino-octahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.35
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4a-aminooctahydro-1H-cyclopenta[b]pyridine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-5-8-13(14)7-4-6-10(13)15/h10H,4-9,14H2,1-3H3
InChI Key
AXIXCCDRBVNDAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488381