Merck
ENAH2C5584D0
Enamine
1'-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-(hydroxymethyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.38
MDL番号:
Iupac Name
1'-(tert-butoxycarbonyl)-4-(hydroxymethyl)-3-oxaspiro[bicyclo[2.1.1]hexane-2,4'-piperidine]-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H25NO6/c1-13(2,3)22-12(21)17-6-4-16(5-7-17)15(11(19)20)8-14(9-15,10-18)23-16/h18H,4-10H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
KIGWUQFGKKFSIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486393
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6486393
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)