Merck
ENAH2C558256
Enamine
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.66
MDL番号:
mp
163-165
Iupac Name
methyl 2-azabicyclo[2.2.1]heptane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c1-11-8(10)7-5-2-3-6(4-5)9-7;/h5-7,9H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
JJOUMXOQDPCHEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582
Melting Point
163-165
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482582