Merck
ENAH2C55820C
Enamine
methyl 4-fluorothiophene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-fluorothiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5FO2S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h2-3H,1H3
InChI Key
GEXIVLMZTCQQAL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482336
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)