Merck
ENAH2C558159
Enamine
N-{2-[(3-bromophenyl)sulfanyl]ethyl}methanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.24
MDL番号:
Iupac Name
N-{2-[(3-bromophenyl)sulfanyl]ethyl}methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12BrNO2S2/c1-15(12,13)11-5-6-14-9-4-2-3-8(10)7-9/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3
InChI Key
BOKUQIUNVXEZHH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479080
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6479080