Merck
ENAH2C557F9C
Enamine
[3-(difluoromethyl)cyclobutyl]methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.62
MDL番号:
Iupac Name
(3-(difluoromethyl)cyclobutyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)5-1-4(2-5)3-9;/h4-6H,1-3,9H2;1H
InChI Key
KPCWRDCQMZHACI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6480804