Merck
ENAH2C557CB9
Enamine
(9H-fluoren-9-yl)methyl N-[(3S)-2-oxooxolan-3-yl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.35
MDL番号:
mp
208-209
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl (3S)-2-oxotetrahydro-3-furanylcarbamate
Inchi Code
1S/C19H17NO4/c21-18-17(9-10-23-18)20-19(22)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H,20,22)/t17-/m0/s1
InChI Key
VVPJFGZZHSVGJF-KRWDZBQOSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477684
Melting Point
208-209
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477684