Merck
ENAH2C557BE7
Enamine
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
266.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-carbamothioyl-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H16F2N2O2S/c1-9(2,3)16-8(15)14-5-10(11,12)4-6(14)7(13)17/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,13,17)
InChI Key
XZAOXPVPLDOTEY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6476952
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)