Merck
ENAH2C557782
Enamine
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.12
MDL番号:
Iupac Name
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H14IN3/c1-3-4-5-12-8(10)7(9)6(2)11-12/h3-5,10H2,1-2H3
InChI Key
VQUQTSUYXYJKBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140