Merck
ENAH2C5576A6
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzimidazole-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-14-8(13)5-2-3-6-7(4-5)12-9(10)11-6/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12)
InChI Key
WHVPFOLJDWVLSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3491116