Merck
ENAH2C55743B
Enamine
2,5-dibromo-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.44
MDL番号:
Iupac Name
2,5-dibromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H5Br2ClO3S/c1-13-6-2-5(9)7(3-4(6)8)14(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI Key
IKLHTRGEYKAJSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010057
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010057