Merck
ENAH2C557432
Enamine
tert-butyl N-(7-oxooxepan-4-yl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.28
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (7-oxooxepan-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(14)12-8-4-5-9(13)15-7-6-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
XVZXEVNLPPLQOM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009971
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009971