Merck
ENAH2C557384
Enamine
2-(ethenesulfonyl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
136.17
MDL番号:
Iupac Name
2-(vinylsulfonyl)ethanol
Inchi Code
1S/C4H8O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI Key
MDNRSTYOUUKRGH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009772