Merck
ENAH2C55737B
Enamine
1-(3-hydroxypropyl)-1H-1,2,3-benzotriazol-5-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-hydroxypropyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazol-5-ol
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c13-5-1-4-12-9-3-2-7(14)6-8(9)10-11-12/h2-3,6,13-14H,1,4-5H2
InChI Key
YXMATVXZWNTRPA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721889