Merck
ENAH2C557376
Enamine
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.28
MDL番号:
Iupac Name
3-cyclohexyl-2-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-8(9(2)11(12)13)10-6-4-3-5-7-10/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
HXSPVOMVPFFKNL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721875