Merck
ENAH2C5572E3
Enamine
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL番号:
mp
102-103
Iupac Name
3-phenylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-14(16)13-11-7-6-10(8-11)12(13)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,10-13H,8H2,(H,15,16)
InChI Key
PWQBPEKAJJSVFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665
Melting Point
102-103
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720665