Merck
ENAH2C55717B
Enamine
methyl 3-amino-4-fluoro-5-iodobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
295.05
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-fluoro-5-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C8H7FINO2/c1-13-8(12)4-2-5(10)7(9)6(11)3-4/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
LNUXMWOMFBQQLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725056