Merck
ENAH2C557086
Enamine
N-[(3,4-dimethoxythiophen-2-yl)methylidene]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.22
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dimethoxy-2-(nitrosomethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H9NO3S/c1-10-5-4-12-6(3-8-9)7(5)11-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
YCVHYPLVTRSHKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1732280
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1732280