Merck
ENAH2C55706F
Enamine
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.48
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClIN4/c7-3-2-12-4(8)1-10-6(12)5(9)11-3/h1-2H,(H2,9,11)
InChI Key
YYMPIGTXUZEOLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725197
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725197