Merck
ENAH2C5568ED
Enamine
oxolane-3-carbonyl isothiocyanate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.19
MDL番号:
Iupac Name
tetrahydro-3-furancarbonyl isothiocyanate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c8-6(7-4-10)5-1-2-9-3-5/h5H,1-3H2
InChI Key
BNETZWZAQSQBPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260332
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1260332