Merck
ENAH2C5568C3
Enamine
4-butyl-4-hydroxycyclohexan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-butyl-4-hydroxycyclohexanone
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-10(12)7-4-9(11)5-8-10/h12H,2-8H2,1H3
InChI Key
PNUDTSPPPUSOQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1248420
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)