Merck
ENAH2C55677B
Enamine
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-2-(methoxymethyl)-2-methylpropan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H15NO2/c1-6(3-7,4-8)5-9-2/h8H,3-5,7H2,1-2H3
InChI Key
QJUVYGVZTWATAG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692816
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692816
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)